Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
Marke:  Metro™ 1854BR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15976601
  • 130.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Stifte und Keile aus Kunststoff.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
Brite
Kunststoffhülsen und -keile
137 cm
272 kg
45,7 cm
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll)
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
54 Zoll
600 lb.
18 in.
Chrom
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche > B x L: 45.7 x 137 cm (18 x 54 in.)