Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
Marke: Metro™ 2124BR
Includes:
Stifte und Keile aus Kunststoff.
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
Wire Shelf | |
Brite | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
61 cm | |
363 kg | |
53 cm |
61 x 53 cm (24 x 21 Zoll) | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
24 in. | |
800 lb. | |
21 in. | |
Chrom |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche > B x L: 53 x 61 cm (21 x 24 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur