Learn More
R&D Systems™ Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC (Suc-LLVY-AMC)
Fluorogenic substrate for measuring the chymotrypsin-like peptidase activity of the 20S proteasome
Marke:  R&D Systems™ S-280-05M
Artikelnummer. 18340128
  • 182.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Purity >95% by TLC, HPLC
  • Structure confirmed by NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Suc-LLVY-AMC, C40H53N5O10
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
R&D Systems™ Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC (Suc-LLVY-AMC) > 5mg