Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Überkopfrührer
Universalrührer mit Rührwerk für Volumina bis zu 15 l
Marke: Cole-Parmer™ 99968-14
1429.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24303" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rührwerk SS10 mit Stativ und Rährstab Rührwerk für den täglichen Laboreinsatz
15L : für wässrige Lösungen und andere niederviskose Flüssigkeiten
25L : für nieder- und mittelviskose Flüssigkeiten (z.B. Öle und mikrobiologischeMedien)
Includes stand and Rührstab rod 350mm
Schnellspannfutter
Spezifikation
100 bis 2.000 U/min | |
230 V | |
230 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 80 W | |
Für den täglichen Laboreinsatz mit wässrigen und niedrigviskosen Flüssigkeiten wie leichten Ölen bis zu 15 l | |
15 Ncm | |
2,7 kg |
15 l | |
80 W | |
85 mm | |
50/60 Hz | |
Hohlwelle, Schnellspannfutter | |
10.000 mPas |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Überkopfrührer > Fassungsvermögen:15 l; Viskosität:Gehäuse 10000Mpa
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur