Learn More
Motic™ BA410E Mikroskop
Für vielfältige Einsatzzwecke konzipiert, einschließlich akademischen und klinischen Anwendungen sowie Forschungsapplikationen. Das Motic™ BA410E Mikroskop bietet professionelle Qualität und ein umfassendes Zubehörprogramm.
Marke:  Motic™ 1100100402972
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15445282
  • 3575.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Infinity CCIS™-Optik.
  • Beobachtungsröhrchen vom Typ Siedentopf, Fotozelle 30°, F.N. 22
  • Augenabstand 48-75 mm.
  • Okulare: Hoher Blickpunkt N-WF 10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen.
  • Umgedrehter sechsfacher Objektivrevolver.
  • Objektive CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Öl.
  • Niedrig positionierter, koaxialer, gestellloser mechanischer Objekttisch mit Keramikeinsatz (Steuerung rechts).
  • Achromat ausschwenkbarer Kondensator, N.A. 0.90/0.13, mit Irisblende.
  • Quarz-Halogen-Köhler-Beleuchtung mit  12 V/50 W oder 12 V/100 W sowie externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler.
  • Automatische Abschaltung und Lichtspeicherfunktion beim Ändern der Vergrößerung.
  • Universalnetzteil, 100-240 V (CE).
  • Inhalt: 45 mm Blaufilter, Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Sechskantinbusschlüssel, Vinylstaubschutzabdeckung, Armstütze, Ersatzsicherung.
  • Optional erhältlich: Phasenkontrast (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, Polarisation, Planfluor-Objektive, Epifluoreszenz, Multi-Kopf-Anzeigesystem.
Spezifikation
Spezifikation
Achromatischer Ausschwingkondensor N.A. 0.90/0.13 mit Irisblende.
Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 12V/50 W
CCIS EC-H-Plan
Blaufilter mit 45 mm AD, Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, Armstütze, Ersatzsicherung
100/240 V (CE)
Hoher Augenpunkt N-WF 10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen
4x, 10x, 40XS, 100XS (Öl)
Binokulares Mikroskop
Umgedrehter sechsfacher Objektivrevolver.
Name des Produkts
Motic™ BA410E Mikroskop > Binokular, Beleuchtungsart: 12 V/50 W