Learn More
Fisherbrand™ Externe Sonde
Kann verwendet werden mit: Isotemp (± 1 °C bei 70 °C) und Isotemp Advanced (± 0,5 °C bei 70 °C) Heizplatten und Heizplattenrührer
Marke:  Fisherbrand™ CIC0001466
71.15 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15313548
  • 81.48 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Temperaturfühler ist für die Verwendung mit Isotemp- und Isotemp Advanced-Heizplatten und Heizplattenrührern vorgesehen
  • Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISOTEMP (±1.0 °C bei 70 °C) und ISOTEMP Advanced (±0.5 °C bei 70 °C) Heizplatten und Heizplattenrührer
0 °C bis 400 °C
Edelstahl
Edelstahl
Sonde
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Externe Sonde > ISOTEMP +/-1,0 °C bei 70 °C