Learn More
Caframo™ Rührwerke aus Aluminium
Nutzen Sie diese Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in Forschung und Entwicklung, Mischen von kosmetischen Produkten/Pflegeprodukten, für Pharmazeutika, Polymere, Klebstoffe und Lebensmittel. Caframo™ Rührer aus Aluminium wurden speziell für die kontinuierlichen Anforderungen der intensiven industriellen Nutzung entwickelt.
Marke: Caframo™ BDC3030220U1
1478.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Rührer eignet sich für das Rühren mit hohem Volumen und hoher Viskosität genauso einfach wie für das Homogenisieren und Dispergieren – besonders nützlich für den Dauerbetrieb
- Die anwenderfreundliche Tastatur ermöglicht eine präzise Drehzahleinstellung und das digitale LCD-Display zeigt die Drehzahl oder das Drehmoment auf ±1 % an
- Elektronische Steuerungen ermöglichen die Drehzahleinstellung in einstelligen Schritten und halten die eingestellte Geschwindigkeit bei Änderungen der Lösungsviskosität im Bereich von 1 %
- Vollständig geschlossenes Metallgehäuse (TENV)
- Das robuste, abgedichtete Metallgehäuse umschließt den leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor mit automatischem Überlastschutz; ein zweistufiges Getriebe schaltet elektronisch zwischen hoher Kraft und hoher Geschwindigkeit. Dabei wird die Motorleistung mit einer Effizienz von 95 % auf das Spannfutter übertragen
- Spannfutter ist auf bis zu 10 mm (3/8 in.) verstellbar
- Der Spannfutterschutz schützt das Spannfutter vor Spritzern und verhindert versehentliches Bewegen des Spannfutters
- Umfasst Stützstange, Spannfutter, Spannfutterschlüssel, Spannfutterschutz, Kabelsätze für UK und EU und gedruckte Bedienungsanleitung
- Ständer, Klemme und Rührwelle separat erhältlich
Spezifikation
20 bis 600 U/min (niedrig), 600 bis 3.000 U/min (hoch) | |
LED | |
9 in. | |
13.25 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
EU/UK/AUS/CN | |
Chemikalienmischung unter einer Abzugshaube oder in einer geschlossenen Workstation, Pharma, Suspensionen, medizinische Labore, Serumvorbereitung, Mischung und Reaktionen von Blutprodukten | |
Aluminium | |
Bürstenlos, DC | |
Universal Stirrer |
60 l | |
220 V | |
22.9 cm | |
33.65 cm | |
50/60 Hz | |
CSA, CE, IEC, EMC RoHS, WEE | |
Spannfutterschutz aus durchsichtigem, chemisch beständigem Material mit Scharnierverschluss | |
Universal | |
341 Ncm | |
50.000 mPas |