Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde
Für Wellenführungen. Die Ankerrührwellen aus PTFE sind mit einem Edelstahlkern versehen.
Marke:  Fisherbrand™ 005.255.10.2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10279841
  • 87.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.
  • Chemisch beständig, inert, und leckfrei
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
70 mm
Universal-Rührerführung
550 mm
-200 °C bis +280 °C
10 mm
Mischen
Je 1
PTFE-Rührwelle, Schraubenpropeller
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde > Wellendurchm.:10mm, Länge:550mm