Learn More
Heidolph Instruments Rührstab-Sets
Stirring bars available in oval and cylindrical shape sets
Marke:  Heidolph Instruments 509-56000-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10157841
  • 25.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ovale Rührstäbe:
  • Die Form ähnelt der des Kolbens und gewährleistet eine vollständige Vermischung
  • Bei einem ovalen Magnetkern steht mehr Kraft zur Verfügung als bei einem zylindrischen Magnetkern
  • Für Anwendungen in folgenden Bereichen:
    • Rundbodenkolben z. B. für Reaktionsgemische
Zylindrische Rührstäbe:
  • Reibungslose Betriebsbedingungen bei optimaler Kontaktfläche
  • Lange Nutzungsdauer
  • Für Anwendungen in folgenden Bereichen:
    • Bechergläser
    • Kristallschalen
    • Heizbäder
    • Andere Gefäße mit flachem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
25, 40, 50 mm
25, 40 und 50 mm
1/Pckg.
Weiß
PTFE
PTFE
Zylinder
Name des Produkts
Heidolph Instruments Rührstab-Sets > Größe: 25, 40 und 50 mm; zylindrisch