Learn More
Heidolph™ Rührstab-Sets
Stirring bars available in oval and cylindrical shape sets
10.25 CHF - 25.65 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Beschichtung | PTFE |
Material | PTFE |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10393073
|
Heidolph™
509-55000-00 |
30 x 10 mm | Oval |
20.50 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10157841
|
Heidolph™
509-56000-00 |
25, 40, 50 mm | Zylinder |
25.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10333033
|
Heidolph™
509-53000-00 |
15 x 6 mm | Oval |
10.25 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Oval Stir Bars:
- Shape is similar to that of the flask and ensures complete mixing
- Equipped with an oval magnetic core, more force is available than with a cylindrical magnetic core
- For applications in:
- Round bottom flasks e.g. for reaction mixtures
Cylindrical Stir Bars:
- Smooth operating conditions at optimum contact area
- Long lifetime
- For applications in:
- Beakers
- Crystallizing dishes
- Heating bathes
- Other flat bottom vessels
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE | |
PTFE |