Learn More
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas Der Pyrex™ Short Stem Glas-Trichter mit 60° Schüsselwinkeln ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
Marke:  Pyrex 2140/02M
137.80 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11347934
  • 173.00 CHF / 10 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel und 60° Schüsselwinkel ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
  • Trichterwinkel von 60° für passgenaues Filterpapier
  • Hergestellt aus chemisch und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
45 mm
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas
NF B 35 032
45 mm
8 mm
78 mm
55 bis 70mm (Filterpapierformat)
Trichter mit kurzem Stiel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel > Höhe:78mm