Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter
BIOPHARMA
Hergestellt aus chemikalienbeständigem, lebensmitteltauglichem HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter sind ideal für den Transfer und die Probenahme von Pulvern.
Marke:  Sampling Systems™ 8111H-200S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15330664
  • 67.25 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
200 mm
HDPE
Steril
40 mm
10 Pk.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121380 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog Number8111H-200S
Chargennummer067377 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/01/2025 Catalog Number8111H-200S
Chargennummer120787 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog Number8111H-200S
Chargennummer119735 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog Number8111H-200S
Chargennummer119042 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/07/2024 Catalog Number8111H-200S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter > Typ: Steril