Learn More
MP Biomedicals™ Taq DNA-Polymerase
Eine thermostabile DNA-Polymerase, die für PCR, RT-PCR, DNA-Sequenzierung und DNA-Markierung verwendet wird.
Marke:  MP Biomedicals™ 11EPTQD925
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11407030
  • 1300.00 CHF / 2500 Einheiten
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Taq Polymerase katalysiert die oligonukleotide Primer-gesteuerte, von DNA-Templates abhängige Einbindung von dNTPs in DNA-Komplementärstränge. Sie zeigt sowohl 5' bis 3' Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten.
Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74°C.
Taq-Polymerase katalysiert die oligonukleotide Primer-gesteuerte, von DNA-Templates abhängige Einbindung von dNTPs in DNA-Komplementärstränge. Es zeigt sowohl 5'- bis 3' -Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten an.
Einheitendefinition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C
Flüssig
Standard-PCR, RT-PCR, Sequenzierung, Markierung von Nukleinsäuren
Taq DNA-Polymerase
10 x 250 E
5 U/μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Taq DNA-Polymerase > 10 x 250 U