Learn More
Thermo Scientific™ BamHI (10 U/μl)
Das Restriktionsenzym BamHI erkennt G^GATCC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
Marke:  Thermo Scientific™ ER0055
88.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
100.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10766421
  • 127.00 CHF / 10000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
BamH I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Spezialpuffer (10x Puffer BamHI)
37°C
10.000 U
Herkömmliches Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2836270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberER0055
Chargennummer2858827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0055
Chargennummer2900793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0055
Chargennummer2954432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberER0055
Chargennummer2930153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0055
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BamHI (10 U/μl) > 10 U/μl, 10.000 U