Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Hilfsmittel und Bezüge
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in Supportbereichen MicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
Marke: Micronova™ ECC6-14
322.63 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in SupportbereichenMicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
The Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool features dual 14-inch bar clamps that grip the curtain at its uppermost connection, and slides down to apply, or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at once. The covers are available in either smooth or textured polyester, with a layer of foam that holds disinfectant and facilitates wringing.
- Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
- Electropolished stainless steel adapter with dual 14-inch bar clamps
- Cleans both sides of strip curtain at the same time
- Covers available in a choice of fabrics for specialized cleaning:
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
- Designed for clean and controlled environments
- Adapter connects to SSU series handles for extended reach
- Gamma Irradiated covers available for aseptic areas
- Holds up to alcohol and strong disinfectants
- Launderable for re-use
- Autoclavable
Spezifikation
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) | |
ECC6-14 | |
14 in. | |
35.6 cm | |
5.1 cm | |
Chemikalien | |
12 Pk. | |
Edelstahl-Befestigungselemente | |
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen | |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester |
Moppabdeckung | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
2 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
QDECC-14 Mop-Adapter | |
ISO 9001 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
045328-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | ECC6-14 |
045383-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | ECC6-14 |
045119-000 | Konformitätsbescheinigung | 13/08/2024 | ECC6-14 |
044404-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/08/2024 | ECC6-14 |
044698-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | ECC6-14 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
6Stunden
0Minuten
17Sekunden
23