Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC contains no allergenic substances, fragrance, or coloring, and is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands
Marke:  Laboratoires Anios™ 1644748
129.17 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15680105
  • 169.00 CHF / 12 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Beschreibung
  • No allergenic substances, fragrance, or coloring
  • Broad antimicrobial spectrum
  • Hygienic treatment in 30 sec.
  • For hygienic treatment and surgical disinfection
  • Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Spezifikation
Spezifikation
Sterilizer/Disinfectant Hand Gel
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water.
Pump Bottles
500 mL
EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands
12 Bottles
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC > 12 x 500mL Pump Bottles