Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Steht waagerecht, sodass die Schaufel abgestellt werden kann, ohne dass das Probenmaterial herausrieselt. Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln haben eine leicht abgewinkelte Vorderkante und sind vollständig recycelbar.
Marke:  Buerkle™ 5379-1001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15336337
  • 27.75 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ergonomisch gestaltete Schaufel
  • Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Hergestellt aus "grünem" PE, weiß
  • Wiederverwertbar/Einweg
  • Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
  • Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Nicht autoklavierbar
Steril
Weiß
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen)
25 mL
Ergonomisch
141 mm
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle LaboPlast Steriplast Bio Disposable Scoop
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer250446 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number5379-1001
    Chargennummer241414 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/04/2024 Catalog Number5379-1001
    Chargennummer232786 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/07/2023 Catalog Number5379-1001
    Chargennummer215182 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2022 Catalog Number5379-1001
    Chargennummer224324 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum07/11/2022 Catalog Number5379-1001
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln > Fassungsvermögen:25 ml; Länge:141 mm