Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln
Steht waagerecht, sodass die Schaufel abgestellt werden kann, ohne dass das Probenmaterial herausrieselt. Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln haben eine leicht abgewinkelte Vorderkante und sind vollständig recycelbar.
Marke: Buerkle™ 5379-1005
24.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomisch gestaltete Schaufel
- Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
- Hergestellt aus "grünem" PE, weiß
- Wiederverwertbar/Einweg
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Schaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
100 mL | |
Ergonomisch | |
205 mm |
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen) | |
3,38 oz. | |
Steril | |
Weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln > Fassungsvermögen:100 ml; Länge:205 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur