Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Steht waagerecht, sodass die Schaufel abgestellt werden kann, ohne dass das Probenmaterial herausrieselt. Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln haben eine leicht abgewinkelte Vorderkante und sind vollständig recycelbar.
Marke:  Buerkle™ 5379-1003
24.92 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15346337
  • 27.45 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergonomisch gestaltete Schaufel
  • Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Hergestellt aus "grünem" PE, weiß
  • Wiederverwertbar/Einweg
  • Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
  • Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Nicht autoklavierbar
Steril
Weiß
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen)
50 ml
Ergonomisch
160 mm