Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für den Einsatz in Anwendungsbereichen wie der Lebensmittelbranche, Biologie und Pharmazie.
12.73 CHF - 77.70 CHF
Spezifikation
Material | Silikon |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C bis +200 °C |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Durchmesser (metrisch) Basis | Oberer Durchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Durchmesser (metrisch) Basis | Oberer Durchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12822913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE010 |
10 mm | 10 mm | 12.5 mm | 10 |
52.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12832913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE011 |
11 mm | 11 mm | 14 mm | 10 |
53.65 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12842913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE013 |
13 mm | 13 mm | 16 mm | 10 | N/A | ||||||
12852913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE015 |
15 mm | 15 mm | 18 mm | 10 |
64.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12862913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE019 |
19 mm | 19 mm | 22.5 mm | 10 |
77.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12872913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE021 |
21 mm | 21 mm | 24.5 mm | 1 | N/A | ||||||
12882913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE023 |
23 mm | 23 mm | 26.5 mm | 1 |
24.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12892913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE027 |
27 mm | 27 mm | 31 mm | 1 | N/A | ||||||
12802923
|
Thermo Scientific™
TSRBGE037 |
37 mm | 37 mm | 42.5 mm | 1 | N/A | ||||||
Beschreibung
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für die Verwendung in Lebensmittel-, biologischen und pharmazeutischen Anwendungen. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen eignen sich zur Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50°C bis 200°C.
- Zur Abdichtung von Kolben aus Glas und Kunststoff
- Ideal für die Verwendung mit biologischen Lösungen
- Für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
- Autoklavierbar
Konformität
- Europäisches Arzneibuch EUII — Juli 1987; FDA-Norm CFR 177.2600 Kontakt mit Lebensmitteln
Bestellinformationen
- Weitere Größen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
Silikon | |
-50 °C bis +200 °C | |
Autoklavierbar |