Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für den Einsatz in Anwendungsbereichen wie der Lebensmittelbranche, Biologie und Pharmazie.
Marke: Thermo Scientific™ TSRBGE027
Beschreibung
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für die Verwendung in Lebensmittel-, biologischen und pharmazeutischen Anwendungen. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen eignen sich zur Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50°C bis 200°C.
- Zur Abdichtung von Kolben aus Glas und Kunststoff
- Ideal für die Verwendung mit biologischen Lösungen
- Für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
- Autoklavierbar
Konformität
- Europäisches Arzneibuch EUII — Juli 1987; FDA-Norm CFR 177.2600 Kontakt mit Lebensmitteln
Bestellinformationen
- Weitere Größen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
27 mm | |
Silikon | |
1 | |
Autoklavierbar | |
27 mm |
31 mm | |
32 mm | |
-50 °C bis +200 °C | |
Steril |