Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für den Einsatz in Anwendungsbereichen wie der Lebensmittelbranche, Biologie und Pharmazie.
Marke:  Thermo Scientific™ TSRBGE011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12832913
  • 53.65 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für die Verwendung in Lebensmittel-, biologischen und pharmazeutischen Anwendungen. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen eignen sich zur Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50°C bis 200°C.
  • Zur Abdichtung von Kolben aus Glas und Kunststoff
  • Ideal für die Verwendung mit biologischen Lösungen
  • Für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
  • Autoklavierbar
Konformität
  • Europäisches Arzneibuch EUII — Juli 1987; FDA-Norm CFR 177.2600 Kontakt mit Lebensmitteln
Bestellinformationen
  • Weitere Größen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 mm
Silikon
10
Autoklavierbar
11 mm
14 mm
24 mm
-50 °C bis +200 °C
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM417210 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog NumberTSRBGE011
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen >