Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für den Einsatz in Anwendungsbereichen wie der Lebensmittelbranche, Biologie und Pharmazie.
Marke:  Thermo Scientific™ TSRBGE015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12852913
  • 64.20 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für die Verwendung in Lebensmittel-, biologischen und pharmazeutischen Anwendungen. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen eignen sich zur Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50°C bis 200°C.
  • Zur Abdichtung von Kolben aus Glas und Kunststoff
  • Ideal für die Verwendung mit biologischen Lösungen
  • Für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
  • Autoklavierbar
Konformität
  • Europäisches Arzneibuch EUII — Juli 1987; FDA-Norm CFR 177.2600 Kontakt mit Lebensmitteln
Bestellinformationen
  • Weitere Größen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 mm
Silikon
10
Autoklavierbar
15 mm
18 mm
24 mm
-50 °C bis +200 °C
Unsteril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen >