Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für den Einsatz in Anwendungsbereichen wie der Lebensmittelbranche, Biologie und Pharmazie.
Marke:  Thermo Scientific™ TSRBGE010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12822913
  • 52.15 CHF / 10 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 06-08-2025
Add to basket
Description
Description
Die Silikonstopfen garantieren einen dichten und zuverlässigen Verschluss für Glas- und Kunststoffkolben. Geeignet für die Verwendung in Lebensmittel-, biologischen und pharmazeutischen Anwendungen. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen eignen sich zur Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50°C bis 200°C.
  • Zur Abdichtung von Kolben aus Glas und Kunststoff
  • Ideal für die Verwendung mit biologischen Lösungen
  • Für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
  • Autoklavierbar
Konformität
  • Europäisches Arzneibuch EUII — Juli 1987; FDA-Norm CFR 177.2600 Kontakt mit Lebensmitteln
Bestellinformationen
  • Weitere Größen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
10 mm
Silikon
10
Autoklavierbar
10 mm
12.5 mm
20 mm
-50 °C bis +200 °C
Unsteril
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonstopfen >