Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
Marke:  Bel-Art™ H36944-0000
302.34 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11316944
  • 361.00 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
  • Steril: einzeln verpackt, durch Gammabestrahlung sterilisiert, Chargennummer ist für die exakte Rückverfolgbarkeit der Charge aufgedruckt, wird mit einer Sterilisierungsbescheinigung geliefert
  • Materialien haben FDA-Gütegrad; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Der lange Griff reicht leicht in Gläser, Flaschen und andere beengte Bereiche und senkt die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit dem entnommenen Material auf ein Minimum
  • Gesamtlänge 17,8 cm (7 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Not Autoclavable
Lang
4,93 mL
Steril
FDA
200/Karton
7 in.
1,18 in.
Polystyrol
Sterilisationszertifikat
1 oz.
Ja
Weiß
Für die Entnahme geringer Probemengen
17,8 x 3 cm
17,8 cm
3 cm
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol > Fassungsvermögen: 1 TL (4,9 ml); 200/Cs.