Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
Marke:  Bel-Art™ H36946-0000
337.41 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11761566
  • 446.00 CHF / 200 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
  • Steril: einzeln verpackt, durch Gammabestrahlung sterilisiert, Chargennummer ist für die exakte Rückverfolgbarkeit der Charge aufgedruckt, wird mit einer Sterilisierungsbescheinigung geliefert
  • Materialien haben FDA-Gütegrad; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Der lange Griff reicht leicht in Gläser, Flaschen und andere beengte Bereiche und senkt die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit dem entnommenen Material auf ein Minimum
  • Gesamtlänge 17,8 cm (7 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Not Autoclavable
Lang
14,79 mL
Steril
FDA
200/Karton
7 in.
1,53 in.
Polystyrol
Sterilisationszertifikat
3 TL
Ja
Weiß
Für die Entnahme geringer Probemengen
17,8 x 4 cm
17,8 cm
4 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol > Fassungsvermögen: 3 TL (14,8 ml); 200 Stück/Karton.