Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
Marke:  Bel-Art™ H36942-0010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15510142
  • 65.45 CHF / 10 Packungen
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
  • Steril: einzeln verpackt, durch Gammabestrahlung sterilisiert, Chargennummer ist für die exakte Rückverfolgbarkeit der Charge aufgedruckt, wird mit einer Sterilisierungsbescheinigung geliefert
  • Materialien haben FDA-Gütegrad; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Der lange Griff reicht leicht in Gläser, Flaschen und andere beengte Bereiche und senkt die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit dem entnommenen Material auf ein Minimum
  • Gesamtlänge 17,8 cm (7 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Not Autoclavable
Lang
2,46 mL
Steril
FDA
10/Packung
7 in.
0,98 in.
Polystyrol
Sterilisationszertifikat
0,5 oz.
Ja
Weiß
Für die Entnahme geringer Probemengen
17,8 x 2,5 cm
17,8 cm
2,5 cm
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol > Fassungsvermögen:0,5 TL(2,5 ml); 10/Packung