Learn More
Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latex-Agglutinationstest
Rasche Identifizierung und Differenzierung von Staphylococcus aureus durch Nachweis von Verklumpungsfaktor, Protein A und bestimmten Polysaccharid-Kapseln.
Marke: Thermo Scientific™ DR0850B
710.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Identifizieren und differenzieren Sie Staphylococcus aureus schnell mit dem Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latex-Agglutinationstest. Staphytect Plus erkennt Clumping-Faktor, Protein A und bestimmte in Methicillin-resistenten S. aureus (MRSA) vorkommende Kapselpolysaccharide, um S. aureus von jenen Staphylokokken zu unterscheiden, die diese Eigenschaften nicht besitzen.
Staphytect Plus Latex Agglutinationstest enthält blaue Latexpartikel, die mit Schweine-Fibrinogen und Kaninchen-IgG beschichtet sind, zum Nachweis von Clumping-Faktor, Protein A und Kapselpolysacchariden von S. aureus.
- Leicht auszuwerten blaues Latex
- Schnelles Ergebnis — innerhalb von 20 Sekunden
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit — erkennt drei Eigenschaften von S. aureus für eine bessere Stamm-Identifizierung
Üblicherweise wurde die Unterscheidung zwischen koagulasepositiven und koagulasenegativen Staphylokokken entweder mit dem Röhrchenkoagulasetest zum Nachweis extrazellulärer Staphylokoagulase oder dem Objektträgerkoagulasetest zum Nachweis des Clumping-Faktors (gebundene Koagulase) auf der Bakterienzelloberfläche durchgeführt. Es wurde beschrieben, dass etwa 97 % der menschlichen Stämme von Staphylococcus aureus sowohl gebundene Koagulase als auch extrazelluläre Staphylokoagulase besitzen. Protein A befindet sich auf der Zelloberfläche von etwa 95 % der menschlichen Stämme von Staphylococcus aureus und ist in der Lage, den Fc-Abschnitt von Immunglobulin G (IgG)1 zu binden.
Bestimmte Methicillin-resistente Stämme von S. aureus (MRSA) können nicht nachweisbare Konzentrationen von Clumping-Faktor und Protein A2,3,4 exprimieren. Es hat sich jedoch gezeigt, dass diese Stämme alle über Kapselpolysaccharid5 verfügen. Die Kapsel kann sowohl Protein A als auch den Clumping-Faktor maskieren und so eine Agglutination verhindern.
Staphytect Plus enthält blaue Latexpartikel, die mit Schweine-Fibrinogen und Kaninchen-IgG beschichtet sind, einschließlich spezifischer polyklonaler Antikörper, die gegen Kapselpolysaccharide von S. aureus 6,7 gerichtet sind.
Wenn das Reagenz auf einer Karte mit Kolonien von S. aureus gemischt wird, erfolgt eine schnelle Agglutination durch die Reaktion zwischen (i) Fibrinogen und Clumping-Faktor, (ii) dem Fc-Abschnitt von IgG und Protein A (iii)-spezifischem IgG und Kapselpolysaccharid.
Agglutination kann auch bei anderen Spezies auftreten, die einen Clumping-Faktor oder Protein A besitzen, wie Staphylococcus hyicus und Staphylococcus intermedius. Wenn der Clumping-Faktor, Protein A oder spezifische Kapselpolysaccharide nicht vorhanden sind, tritt keine Agglutination auf und das Ergebnis wird als negativ gewertet. Die häufigsten Koagulase- und Protein A-negativen Isolate von Staphylokokken sind Staphylococcus epidermidis.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Staphytect Plus | |
Testreagenz, Kontrollreagenz, Einweg-Reaktionskarten. | |
500 Tests/Kit |
Positiv | |
Testkit für Staphylococcus aureus | |
Latex | |
Staphylococcus aureus |