Learn More
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex-Agglutinationstest
Rasche Identifizierung und Differenzierung von Staphylokokken, die Koagulase und/oder Protein A, insbesondere Staphylococcus aureus aufweisen, von anderen Staphylokokken.
Marke:  Thermo Scientific™ R30859902
623.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11953712
  • 774.00 CHF / 400 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Staphaurex Latex-Agglutinationstest
Verklumpungsfaktor und Protein A
Testlatex, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Proben- und Misch-Stäbchen
Staphylococcus aureus
Positiv
Ja
Testkit für Staphylococcus aureus
400 Tests/Kit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6234318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2025 Catalog NumberR30859902
Chargennummer6208758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberR30859902
Chargennummer6172869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberR30859902
Chargennummer6160637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberR30859902
Chargennummer6137837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberR30859902
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex-Agglutinationstest > 400 Tests/Kit