Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Koagulase-Plasma
Thermo Scientific™ Remel Koagulase-Plasma wird zum Nachweis von Koagulase-Enzymen in Staphylokokken verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ R21060
205.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Koagulase-Plasma wird zum Nachweis von Koagulase-Enzymen in Staphylokokken verwendet.
- Kaninchen-Plasma mit EDTA
- Lyophilisiert
Spezifikation
Koagulase-Plasma | |
Staphylococci | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay |
Ja | |
Koagulaseplasma | |
6 x 5 ml |