Learn More
Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latex-Agglutinationstest
Rasche Identifizierung und Differenzierung von Staphylococcus aureus durch Nachweis von Verklumpungsfaktor, Protein A und bestimmten Polysaccharid-Kapseln.
269.00 CHF - 910.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Kontrollsets Positiv
Beschreibung Staphytect Plus
Typ Testkit für Staphylococcus aureus
Enthält Testlatex, Kontrolllatex, Einweg-Reaktionskarte, Einweg-Mischstab
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Inhalt und Lagerung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Inhalt und Lagerung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11483949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
DR0850M
Testlatex, Kontrolllatex, Einweg-Reaktionskarte, Einweg-Mischstab 2 °C bis 8 °C 100 Tests/Kit
269.00 CHF
100 Tests
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11473949
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0850B
Testreagenz, Kontrollreagenz, Einweg-Reaktionskarten. 2 °C bis 8 °C 500 Tests/Kit
910.00 CHF
500 Tests
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Staphytect Plus
Testlatex, Kontrolllatex, Einweg-Reaktionskarte, Einweg-Mischstab
Staphylococcus aureus
Positiv
Testkit für Staphylococcus aureus
Latex
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latex-Agglutinationstest