Learn More
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen
Diese Beutel zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel verwenden. Die Ratiolab™ Standard-Einwegabfallbeutel aus Polypropylen bestehen aus einem sehr starken PP-Film mit einer breiten Naht am Boden.
14.98 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Polypropylen |
Dicke (metrisch) | 50 μm |
Produkttyp | Beutel zur Abfallentsorgung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13437477
|
Ratiolab™
7001300 |
110 l |
262.00 CHF
350 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10676483
|
Ratiolab™
7001150 |
38 l |
217.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10045580
|
Ratiolab™
7001000 |
2,5 l |
14.98 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10779331
|
Ratiolab™
7001200 |
60 l |
284.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Der Beutel darf für das Autoklavieren nicht vollständig geschlossen sein
- Praktischer Tischstandfuß, kunststoffbeschichtet, mit 3 Gummifüßen, erhältlich für Beutelgröße 200 x 300 mm
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
50 μm | |
Beutel zur Abfallentsorgung |