Learn More
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen
Diese Beutel zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel verwenden. Die Ratiolab™ Standard-Einwegabfallbeutel aus Polypropylen bestehen aus einem sehr starken PP-Film mit einer breiten Naht am Boden.
Marke:  Ratiolab™ 7001000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10045580
  • 14.98 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Der Beutel darf für das Autoklavieren nicht vollständig geschlossen sein
  • Praktischer Tischstandfuß, kunststoffbeschichtet, mit 3 Gummifüßen, erhältlich für Beutelgröße 200 x 300 mm
Spezifikation
Spezifikation
2,5 l
Polypropylen
200 x 300 mm (B x H)
Ja
50 μm
Beutel zur Abfallentsorgung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen > Fassungsvermögen: 2,5 l; Abmessungen: 200 x 300 mm (B x H)