Learn More
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen
Diese Beutel zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel verwenden. Die Ratiolab™ Standard-Einwegabfallbeutel aus Polypropylen bestehen aus einem sehr starken PP-Film mit einer breiten Naht am Boden.
Marke: Ratiolab™ 7001300
Beschreibung
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Der Beutel darf für das Autoklavieren nicht vollständig geschlossen sein
- Praktischer Tischstandfuß, kunststoffbeschichtet, mit 3 Gummifüßen, erhältlich für Beutelgröße 200 x 300 mm
Spezifikation
110 l | |
Polypropylen | |
700 x 1100 mm (B x H) |
Ja | |
50 μm | |
Beutel zur Abfallentsorgung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen > Fassungsvermögen: 110 l; Abmessungen: 700 x 1100 mm (B x H)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur