Learn More
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen
Diese Beutel zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel verwenden. Die Ratiolab™ Standard-Einwegabfallbeutel aus Polypropylen bestehen aus einem sehr starken PP-Film mit einer breiten Naht am Boden.
Marke:  Ratiolab™ 7001200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10779331
  • 284.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Der Beutel darf für das Autoklavieren nicht vollständig geschlossen sein
  • Praktischer Tischstandfuß, kunststoffbeschichtet, mit 3 Gummifüßen, erhältlich für Beutelgröße 200 x 300 mm
Spezifikation
Spezifikation
60 l
Polypropylen
600 x 800 mm (B x H)
Ja
50 μm
Beutel zur Abfallentsorgung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen > Fassungsvermögen: 60 l; Abmessungen: 600 x 800 mm (B x H)