Learn More
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen
Diese Beutel zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel verwenden. Die Ratiolab™ Standard-Einwegabfallbeutel aus Polypropylen bestehen aus einem sehr starken PP-Film mit einer breiten Naht am Boden.
Marke:  Ratiolab™ 7001150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10676483
  • 217.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Der Beutel darf für das Autoklavieren nicht vollständig geschlossen sein
  • Praktischer Tischstandfuß, kunststoffbeschichtet, mit 3 Gummifüßen, erhältlich für Beutelgröße 200 x 300 mm
Spezifikation
Spezifikation
38 l
Polypropylen
400 x 780 mm (B x H)
Ja
50 μm
Beutel zur Abfallentsorgung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Standard-Entsorgungsbeutel, Polypropylen > Fassungsvermögen: 38 l; Abmessungen: 400 x 780 mm (B x H)