Learn More
Thermo Scientific™ Agar für Standardplattenzählung (APHA) (dehydriert)
Bestimmen Sie mit diesem Medium die Keimzahlen von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Abwasser und anderen Sanitärproben.
Marke: Thermo Scientific™ CM0463T
1345.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bestimmen Sie mit diesem Medium die Keimzahlen von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Abwasser und anderen Sanitärproben.
- Entspricht der Formulierung von APHA, AOAC und PHLS
- Die Qualitätskontrolle des Standard-Plattenzählungs-Agars (APHA) umfasst Tests gemäß ISO 11133:2014
Spezifikation
APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 | |
Agar | |
5 kg |
Pulver | |
Agar für Standardplattenzählung, APHA |