Learn More
Thermo Scientific™ Agar für Standardplattenzählung (APHA) (dehydriert)
Bestimmen Sie mit diesem Medium die Keimzahlen von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Abwasser und anderen Sanitärproben.
272.00 CHF - 1385.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Agar |
Testtyp | Agar für Standardplattenzählung, APHA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10679554
|
Thermo Scientific™
CM0463B |
Je |
272.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13205719
|
Thermo Scientific™
CM0463T |
5 kg |
1385.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Bestimmen Sie mit diesem Medium die Keimzahlen von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Abwasser und anderen Sanitärproben.
- Entspricht der Formulierung von APHA, AOAC und PHLS
- Die Qualitätskontrolle des Standard-Plattenzählungs-Agars (APHA) umfasst Tests gemäß ISO 11133:2014
Spezifikation
APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 | |
Pulver | |
Agar | |
Agar für Standardplattenzählung, APHA |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Agar für Standardplattenzählung (APHA) (dehydriert)