Learn More
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen, PP, 520 x 600 x 1920mm
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen bietet eine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Laboranforderungen, eignet sich aber besonders für die Aufbewahrung von Säuren und Basen.
Brand: Koettermann™ 377-00003
Description
- Hoher Schrank für Säuren und Basen
- Zwei Türen
- Vier Schubladen
Specifications
520 x 600 x 1920 mm | |
Säuren und Basen | |
2 |
Mit Scharnier links | |
4 Schubladen, Ventilator | |
Schrank für Säuren und Basen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.