Learn More
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen, PP, 520 x 600 x 1920mm
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen bietet eine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Laboranforderungen, eignet sich aber besonders für die Aufbewahrung von Säuren und Basen.
auf Anfrage
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 520 x 600 x 1920 mm
Produkttyp Schrank für Säuren und Basen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säuren und Basen
Anzahl Türen 2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Ausführung der Tür Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausführung der Tür Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
14835361
Unterlagen ansehen
Koettermann™
377-00003
Mit Scharnier links 4 Schubladen, Ventilator
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
14825361
Unterlagen ansehen
Koettermann™
377-00001
Mit Scharnier links 4 Schubladen, kein Lüfter
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15518545
Unterlagen ansehen
Koettermann™
377-00002
Scharniere rechts 4 Schubladen, kein Lüfter
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hoher Schrank für Säuren und Basen
  • Zwei Türen
  • Vier Schubladen
Spezifikation
Spezifikation
520 x 600 x 1920 mm
Schrank für Säuren und Basen
Säuren und Basen
2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen, PP, 520 x 600 x 1920mm