Learn More
asecos™ Transportkanister Edelstahl
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
auf Anfrage
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17806556
|
asecos™
40087 |
2 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17816556
|
asecos™
40088 |
2.2 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17836476
|
asecos™
36480 |
2.75 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17856386
|
asecos™
40089 |
3.3 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17886366
|
asecos™
36481 |
3.8 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
- UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
Gray | |
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Transportkanister Edelstahl