Learn More
asecos™ Transportkanister Edelstahl
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Marke:  asecos™ 40088
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816556
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
  • UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
Spezifikation
2.6 gal.
Gray
9.61 in.
7.32 in.
4.85 lb.
10 L
Edelstahl
244.00 mm
186.00 mm
2.2 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Transportkanister Edelstahl > Weight: 2.2 kg