Learn More
asecos™ Transportkanister Edelstahl
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Marke: asecos™ 40089
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
- UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
5.3 gal. | |
Gray | |
12.13 in. | |
8.50 in. | |
7.28 lb. |
20 L | |
Edelstahl | |
308.00 mm | |
216.00 mm | |
3.3 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Transportkanister Edelstahl > Weight: 3.3 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur