Learn More
asecos™ Transportkanister Edelstahl
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Marke:  asecos™ 36480
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17836476
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
  • UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
Spezifikation
2.6 gal.
Gray
6.69 in.
11.02 in.
6.06 lb.
10 L
Edelstahl
170.00 mm
280.00 mm
2.75 kg
Name des Produkts
asecos™ Transportkanister Edelstahl > Weight: 2.75 kg