Learn More
asecos™ Transportkanister Edelstahl
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Marke:  asecos™ 36481
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17886366
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
  • UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
Spezifikation
5.3 gal.
Gray
6.69 in.
18.50 in.
8.38 lb.
20 L
Edelstahl
170.00 mm
470.00 mm
3.8 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Transportkanister Edelstahl > Weight: 3.8 kg