Learn More
Bochem™ Edelstahl-Becherdeckel
Bochem™ Edelstahl-Topfdeckel zur Verwendung mit Edelstahl-Labortöpfen.
Marke:  Bochem™ 8372
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419810
  • 42.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit einem Topf
Spezifikation
Spezifikation
200 mm
Topf
Edelstahl (18/10)
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Edelstahl-Becherdeckel > Durchmesser:200mm