Learn More
Bryson Packaging™ Plastikfolie
Zur Versiegelung von Laborbehältern wie Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen usw. Die Bryson Packaging™ Rollen mit Klarsichtfolie werden in Boxen mit Schnittkante geliefert.
Marke: Bryson Packaging™ SEL-360-010K
Beschreibung
- Hergestellt aus extrudiertem PVC-Film, 50 μm stark
- Geeignet für die Anwendung in Tiefkühlgeräten
- Bi-elastisch
- Dicht gegenüber Staphylokokken
- Thermische Schädigung bei 125 °C
Spezifikation
Geeignet für das Abdichten von Laborbehältern – Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen und für die Anwendung in Tiefkühlgeräten | |
300 mm | |
50um |
Film | |
Polyvinylchlorid |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Plastikfolie > Größe (L x B): 300 m x 300 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur