Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail (100x)
Diese gebrauchsfertigen konzentrierten Stammlösungen von Protease-Inhibitoren hemmen den proteolytischen Abbau während der Zelllyse und Proteinextraktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 78430
242.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10720825
  • 363.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail
Flüssig
Lysepuffer
240 ml-Probe
24 x 100 μl
Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Halt™
Protease-Inhibitor
Protease-Inhibitor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA402795A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number78430
ChargennummerAA402795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number78430
ChargennummerZJ400198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number78430
ChargennummerZJ400198A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number78430
ChargennummerZI395922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number78430
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail (100x) > 24 x 100 μl