Learn More
Bochem™ Edelstahl-Becherdeckel
Bochem™ Edelstahl-Topfdeckel zur Verwendung mit Edelstahl-Labortöpfen.
42.35 CHF - 65.75 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Topf |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10419810
|
Bochem™
8372 |
200 mm |
42.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10450733
|
Bochem™
8374 |
240 mm | N/A | |||||||
10095370
|
Bochem™
8377 |
320 mm |
65.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit einem Topf
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Topf |