Learn More
Esculape Laboratoire™ Augenwaschstation
Esculape™ Augenwaschstationen eignen sich zur ersten Hilfe bei Augenverletzungen. Mit dieser Station können Sie Augen ausspülen und Fremdkörper aus dem Auge entfernen.
Marke:  Esculape Laboratoire™ 8205200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11769522
  • 180.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Festmontage mit Wandhalterung;
  • Ergonomisch geformte Augenmuschel für durchgehendes Spülen
  • Schnellschnapp-Flaschenverschlüsse
  • Anweisungen in drei Sprachen
  • In ungeöffnetem Zustand drei Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
Zum Entfernen von Partikeln oder Staub, rehydriert das Auge
0,9 % Natriumchlorid, 500 ml
Augenwaschstation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Esculape Laboratoire™ Augenwaschstation > Kapazität: 500 ml